Imprimer
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N-(2-Hydroxyethyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, 2-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine, N-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine, 2-Boc-ethanolamine, tert-Butyl N-(2-Hydroxyethyl)carbamate, 2-(Boc-amino)-1-ethanol, Boc-Glycinol
OR70054-100G OR70054-25G OR70054-500G
APOSOR70054-100GEA 43.5 EUR
APOSOR70054-100G APOSOR70054-25G APOSOR70054-500G
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol
Formule: C₇H₁₅NO₃
Point d'ébullition: 92 °C/0,22mmHg
Densité: 1,042 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00056657
Numéro CAS: 26690-80-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III