Imprimer
Isocyanate de 2-chloro-5-méthylphényle, grade Technique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR70050-100G OR70050-25G OR70050-5G
APOSOR70050-100GEA 557 EUR
APOSOR70050-100G APOSOR70050-25G APOSOR70050-5G
Isocyanate de 2-chloro-5-méthylphényle, grade Technique
Isocyanate de 2-chloro-5-méthylphényle
When melted, may contain small amount of sediment.
Formule: C₈H₆ClNO
Point de fusion: 39…42 °C
Point éclair: 104 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01863693
Numéro CAS: 40398-03-6