Tetrahydropyran-3-carbaldehyde
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₁₀O₂ Point d'ébullition: 54…55 °C/7mmHg Densité: 1,0609 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD03789633 Numéro CAS: 77342-93-9 |