Imprimer
3-(Bromomethyl)tetrahydro-2H-pyran
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR70048-1G OR70048-5G
APOSOR70048-1GEA 261 EUR
APOSOR70048-1G APOSOR70048-5G
3-(Bromomethyl)tetrahydro-2H-pyran
3-(Bromomethyl)tetrahydro-2H-pyran
Formule: C₆H₁₁BrO
Point d'ébullition: 63…65 °C/5mmHg
Densité: 1,432 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08235012
Numéro CAS: 116131-44-3
UN: 3265
ADR: 8,III