Imprimer
3-Amino-5-methylpyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-Amino-3-picoline
OR7004-25G OR7004-5G OR7004-100G
APOSOR7004-25GEA 135 EUR
APOSOR7004-25G APOSOR7004-5G APOSOR7004-100G
3-Amino-5-methylpyridine
3-Amino-5-methylpyridine
Formule: C6H8N2
Point d'ébullition: 155 °C/21mmHg
Point de fusion: 59…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112508
Numéro CAS: 3430-19-1