Imprimer
3-Bromo-5-methoxybenzyl alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (3-Bromo-5-methoxyphenyl)methanol
OR70038-1G OR70038-250MG OR70038-5G
APOSOR70038-1GEA 104 EUR
APOSOR70038-1G APOSOR70038-250MG APOSOR70038-5G
3-Bromo-5-methoxybenzyl alcohol
3-Bromo-5-methoxybenzyl alcohol
Formule: C₈H₉BrO₂
Point de fusion: 45…46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00229988
Numéro CAS: 262450-64-6