3-Bromo-4-methoxybiphenyl
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₃H₁₁BrO Point de fusion: 73…80 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00079720 Numéro CAS: 74447-73-7 |