Imprimer
tert-Butanol 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Alcool tert-butylique, Alcool butylique tertiaire, Triméthylcarbinol, Méthyl-2 propanol-2
OR70032-1L OR70032-2.5L
APOSOR70032-1LEA 101 EUR
APOSOR70032-1L APOSOR70032-2.5L
tert-Butanol 99%
tert-Butanol
Formule: (CH₃)₃COH
Poids moléculaire: 74.12 g/mol
Point d'ébullition: 83 °C
Point de fusion: 23…26 °C
Densité: 0.78 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004464
Numéro CAS: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
UN: 1120
ADR: 3 II
Indice Merck: 12,01577