4-Cyano-1-butyne 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₅H₅N Point d'ébullition: 79 °C/35mmHg Densité: 0,88 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 65 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00041563 Numéro CAS: 19596-07-7 UN: 3276 ADR: 6.1,III |