Imprimer
Methyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 2-chloropyrimidine-5-carboxylate
OR70004-10G OR70004-1G OR70004-5G
APOSOR70004-10GEA 125 EUR
APOSOR70004-10G APOSOR70004-1G APOSOR70004-5G
Methyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Methyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
Point de fusion: 76…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08690330
Numéro CAS: 287714-35-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III