Imprimer
Acide 4-formylphénylboronique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR6999-100G OR6999-25G OR6999-5G
APOSOR6999-100GEA 109 EUR
APOSOR6999-100G APOSOR6999-25G APOSOR6999-5G
Acide 4-formylphénylboronique
Acide 4-formylphénylboronique
Formule: C₇H₇BO₃
Point de fusion: 237…242 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151823
Numéro CAS: 87199-17-5
EINECS: 438-670-5