Imprimer
3-(2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizin-6-yl)-(2E)-propenoic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (2E)-3-(5-Oxo-2,3-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-6-yl)acrylic acid
OR6997-1G OR6997-5G OR6997-25G
APOSOR6997-1GEA 209 EUR
APOSOR6997-1G APOSOR6997-5G APOSOR6997-25G
3-(2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizin-6-yl)-(2E)-propenoic acid 95+%
3-(2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizin-6-yl)-(2E)-propenoic acid
Formule: C₁₅H₁₃NO₃
Poids moléculaire: 255.28 g/mol
Point de fusion: >255 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01567779
Numéro CAS: 386715-44-2