Imprimer
Acide 2-hydroxy-p-toluique 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide 2-hydroxy-4-méthylbenzoïque, Acide 4-méthylsalicylíque
OR6995-100G OR6995-1KG OR6995-500G
APOSOR6995-100GEA 36.4 EUR
APOSOR6995-100G APOSOR6995-1KG APOSOR6995-500G
Acide 2-hydroxy-p-toluique 99%
Acide 2-hydroxy-p-toluique
Formule: C₈H₈O₃
Poids moléculaire: 152.15 g/mol
Point de fusion: 173…177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002454
Numéro CAS: 50-85-1
EINECS: 200-068-3