Imprimer
1-Bromo-2-(méthylsulfonyl)benzène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromophenyl Methyl sulphone, 1-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzene
OR6951-10G OR6951-1G OR6951-25G
APOSOR6951-10GEA 125 EUR
APOSOR6951-10G APOSOR6951-1G APOSOR6951-25G
1-Bromo-2-(méthylsulfonyl)benzène 98%
1-Bromo-2-(méthylsulfonyl)benzène
Formule: C₇H₇BrO₂S
Poids moléculaire: 235.1 g/mol
Point de fusion: 106…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368924
Numéro CAS: 33951-33-6