Imprimer
1-Chloro-2-(méthylsulfonyl)benzène 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Chloro-2-(methylsulphonyl)benzene
OR6950-1G OR6950-25G OR6950-5G
APOSOR6950-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6950-1G APOSOR6950-25G APOSOR6950-5G
1-Chloro-2-(méthylsulfonyl)benzène 99%
1-Chloro-2-(méthylsulfonyl)benzène
Formule: C₇H₇ClO₂S
Point de fusion: 91,5…92.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 17482-05-2