Imprimer
4-Chloropyridine hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Chloropyridinium chloride
OR6949-25G OR6949-5G OR6949-100G
APOSOR6949-25GEA 21.9 EUR
APOSOR6949-25G APOSOR6949-5G APOSOR6949-100G
4-Chloropyridine hydrochloride 97%
4-Chloropyridine hydrochloride
Formule: C₅H₅Cl₂N
Point de fusion: 210 °C (subl.)
Point éclair: 198 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012829
Numéro CAS: 7379-35-3
EINECS: 230-946-1