Imprimer
2,2,6,6-Tétraméthyl-4-pipéridone chlorhydrate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,2,6,6-Tetramethyl-4-azacyclohexanone hydrochloride, Triacetonamine hydrochloride
OR6946-100G OR6946-250G OR6946-25G OR6946-50G
APOSOR6946-100GEA 219 EUR
APOSOR6946-100G APOSOR6946-250G APOSOR6946-25G APOSOR6946-50G
2,2,6,6-Tétraméthyl-4-pipéridone chlorhydrate 97%
2,2,6,6-Tétraméthyl-4-pipéridone chlorhydrate
Formule: C₉H₁₈ClNO
Poids moléculaire: 191.7 g/mol
Point de fusion: 198 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012768
Numéro CAS: 33973-59-0
EINECS: 251-769-6