Ethyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Benzyl-3-carbethoxy-4-piperidone hydrochloride, 1-Benzyl-3-ethoxycarbonyl-4-piperidone Hydrochloride, 1-Benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylic acid ethyl ester hydrochloride
Formule:
C₁₅H₁₉NO₃·HCl Poids moléculaire: 297.780 g/mol Point de fusion: 175 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012800 Numéro CAS: 1454-53-1 EINECS: 215-929-9 |