Imprimer
1-Benzyl-4-pipéridone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-Benzyl-4-piperidone, 1-Benzylpiperidin-4-one, 1-Benzyl-4-piperidinone
OR6943-100G OR6943-25G OR6943-500G
APOSOR6943-100GEA 39.3 EUR
APOSOR6943-100G APOSOR6943-25G APOSOR6943-500G
1-Benzyl-4-pipéridone 98%
1-Benzyl-4-pipéridone
Formule: C₁₂H₁₅NO
Poids moléculaire: 189.26 g/mol
Point d'ébullition: 248 °C
Densité: 1.06 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 71 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006192
Numéro CAS: 3612-20-2
EINECS: 222-782-4