Imprimer
Methyl-8-hydroxy-1-naphthoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR6939-250MG OR6939-100MG
APOSOR6939-250MGEA 87 EUR
APOSOR6939-250MG APOSOR6939-100MG
Methyl-8-hydroxy-1-naphthoate
Methyl-8-hydroxy-1-naphthoate
Formule: C₁₂H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00665832
Numéro CAS: 5247-86-9