4-Amino-2,2,6,6-tétraméthylpipéridine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₉H₂₀N₂ Point d'ébullition: 188…189 °C Point de fusion: 16…18 °C Densité: 0,912 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 75 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005984 Numéro CAS: 36768-62-4 EINECS: 253-197-2 UN: 2735 ADR: 8,III |