Imprimer
4-Hydroxy-1-méthylpipéridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Méthylpipéridine-4-ol
OR6932-25G OR6932-5G
APOSOR6932-25GEA 24.8 EUR
APOSOR6932-25G APOSOR6932-5G
4-Hydroxy-1-méthylpipéridine 98%
4-Hydroxy-1-méthylpipéridine
Formule: C₆H₁₃NO
Point d'ébullition: 198…200 °C
Point de fusion: 26…31 °C
Densité: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 112 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006500
Numéro CAS: 106-52-5
EINECS: 203-406-8