Imprimer
Ethyl-1-benzyl-4-piperidinecarboxylate 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Benzylisonipecotic Acid Ethyl Ester, Ethyl 1-Benzyl-4-piperidinecarboxylate, 1-Benzyl-4-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 1-Benzylisonipecotate, Ethyl N-benzylpiperidine-4-carboxylate
OR6926-25G OR6926-5G OR6926-100G
APOSOR6926-25GEA 33.5 EUR
APOSOR6926-25G APOSOR6926-5G APOSOR6926-100G
Ethyl-1-benzyl-4-piperidinecarboxylate 96%
Ethyl-1-benzyl-4-piperidinecarboxylate
Formule: C₁₅H₂₁NO₂
Poids moléculaire: 247.34 g/mol
Point d'ébullition: 122 °C/0.5mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040748
Numéro CAS: 24228-40-8