Imprimer
(±)-Acide pipéridine-2-carboxylique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR6924-100G OR6924-10G OR6924-25G
APOSOR6924-100GEA 50.9 EUR
APOSOR6924-100G APOSOR6924-10G APOSOR6924-25G
(±)-Acide pipéridine-2-carboxylique 98%
(±)-Acide pipéridine-2-carboxylique
Formule: C₆H₁₁NO₂
Point de fusion: 280…283 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064347
Numéro CAS: 535-75-1
EINECS: 223-737-1