Imprimer
(±)-Acide pipéridine-4-carboxylique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR6923-100G OR6923-1KG OR6923-25G
APOSOR6923-100GEA 34.8 EUR
APOSOR6923-100G APOSOR6923-1KG APOSOR6923-25G
(±)-Acide pipéridine-4-carboxylique
(±)-Acide pipéridine-4-carboxylique
Formule: C₆H₁₁NO₂
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006004
Numéro CAS: 498-94-2
EINECS: 207-872-3