Imprimer
Diisopropyl(2-piperazin-1-ylethyl)amine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-{2-[Bis(isopropyl)amino]ethyl}piperazine
OR6919-10G OR6919-2G OR6919-5G
APOSOR6919-10GEA 242 EUR
APOSOR6919-10G APOSOR6919-2G APOSOR6919-5G
Diisopropyl(2-piperazin-1-ylethyl)amine 97%
Diisopropyl(2-piperazin-1-ylethyl)amine
Formule: C₁₂H₂₇N₃
Point d'ébullition: 64…66 °C/0,1mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320902
Numéro CAS: 59955-93-0
UN: 2735
ADR: 8,III