Imprimer
N,N-Diethyl-N-(3-piperazin-1-ylpropyl)amine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR6916-5G OR6916-1G
APOSOR6916-5GEA 209 EUR
APOSOR6916-5G APOSOR6916-1G
N,N-Diethyl-N-(3-piperazin-1-ylpropyl)amine 98%
N,N-Diethyl-N-(3-piperazin-1-ylpropyl)amine
Formule: C₁₁H₂₅N₃
Point d'ébullition: 105…106 °C/3mmHg
Densité: 0,9063 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075182
Numéro CAS: 22764-55-2
UN: 2735
ADR: 8,III