Imprimer
4-Chloro-6-nitro-o-toluidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Chloro-2-methyl-6-nitroaniline
OR6914-250MG OR6914-5G
APOSOR6914-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR6914-250MG APOSOR6914-5G
4-Chloro-6-nitro-o-toluidine 98%
4-Chloro-6-nitro-o-toluidine
Formule: C₇H₇ClN₂O₂
Poids moléculaire: 186.60 g/mol
Point de fusion: 121…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320687
Numéro CAS: 62790-50-5