Imprimer
1-(2-Piperidin-1-ylethyl)piperazine 98+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR6913-1G OR6913-5G OR6913-25G
APOSOR6913-1GEA 109 EUR
APOSOR6913-1G APOSOR6913-5G APOSOR6913-25G
1-(2-Piperidin-1-ylethyl)piperazine 98+%
1-(2-Piperidin-1-ylethyl)piperazine
Formule: C₁₁H₂₃N₃
Point d'ébullition: 119…120 °C/3mmHg
Point de fusion: 60…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075189
Numéro CAS: 22763-65-1