Acide (4-méthylphényl)métaborique
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₉BO₂ Point de fusion: 256…263 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00039138 Numéro CAS: 5720-05-8 |