Imprimer
1-(2-Phenylethyl)homopiperazine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR6881-10G OR6881-5G OR6881-100MG OR6881-250MG OR6881-500MG
APOSOR6881-10GEA 655 EUR
APOSOR6881-10G APOSOR6881-5G APOSOR6881-100MG APOSOR6881-250MG APOSOR6881-500MG
1-(2-Phenylethyl)homopiperazine 98%
1-(2-Phenylethyl)homopiperazine
Formule: C₁₃H₂₀N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320894
Numéro CAS: 40389-67-1