Imprimer
N-Piperazineacetic acid morpholine amide 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR6877-10G OR6877-1G OR6877-5G
APOSOR6877-10GEA 183 EUR
APOSOR6877-10G APOSOR6877-1G APOSOR6877-5G
N-Piperazineacetic acid morpholine amide 96%
N-Piperazineacetic acid morpholine amide
Formule: C₁₀H₁₉N₃O₂
Point de fusion: 63…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006172
Numéro CAS: 39890-46-5