Imprimer
1-(2-Nitrophényl)pipérazine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR6868-10G OR6868-1G OR6868-100G
APOSOR6868-10GEA 132 EUR
APOSOR6868-10G APOSOR6868-1G APOSOR6868-100G
1-(2-Nitrophényl)pipérazine
1-(2-Nitrophényl)pipérazine
Formule: C₁₀H₁₃N₃O₂
Point d'ébullition: 142…144 °C/1mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040728
Numéro CAS: 59084-06-9
EINECS: 261-593-1