1-(4-Cyanophenyl)piperazine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-(Piperazin-1-yl)benzonitrile, 4-(1-Piperazinyl)benzonitrile, 1-(4-Cyanophenyl)piperazine
Formule:
C₁₁H₁₃N₃ Point de fusion: 83…86 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01320890 Numéro CAS: 68104-63-2 |