Imprimer
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (Piperazin-1-yl)(tetrahydrofuran-2-yl)methanone
OR6858-100G OR6858-10G OR6858-25G OR6858-5G
APOSOR6858-100GEA 422 EUR
APOSOR6858-100G APOSOR6858-10G APOSOR6858-25G APOSOR6858-5G
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine 97%
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine
Formule: C₉H₁₆N₂O₂
Point d'ébullition: 120…125 °C/0,2mmHg
Densité: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190247
Numéro CAS: 63074-07-7