Imprimer
2-(Dimethylamino)benzonitrile 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR6854-1G OR6854-250MG
APOSOR6854-1GEA 102 EUR
APOSOR6854-1G APOSOR6854-250MG
2-(Dimethylamino)benzonitrile 95+%
2-(Dimethylamino)benzonitrile
Formule: C₉H₁₀N₂
Point d'ébullition: 130 °C/12mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01313389
Numéro CAS: 20925-24-0