Imprimer
1-(2-Phenylethyl)piperazine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR6849-10G OR6849-250G OR6849-50G
APOSOR6849-10GEA 80.3 EUR
APOSOR6849-10G APOSOR6849-250G APOSOR6849-50G
1-(2-Phenylethyl)piperazine 98%
1-(2-Phenylethyl)piperazine
Formule: C₁₂H₁₈N₂
Point d'ébullition: 276 °C
Densité: 1,006 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040740
Numéro CAS: 5321-49-3
EINECS: 226-186-5
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III