Imprimer
2,4-Dichloropyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR6843-100G OR6843-25G OR6843-500G
APOSOR6843-100GEA 66.7 EUR
APOSOR6843-100G APOSOR6843-25G APOSOR6843-500G
2,4-Dichloropyridine
2,4-Dichloropyridine
Formule: C₅H₃Cl₂N
Point d'ébullition: 189…190 °C
Point de fusion: –1 °C
Densité: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00955618
Numéro CAS: 26452-80-2
EINECS: 247-717-7