Imprimer
1-(4-Hydroxyphényl)pipérazine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): p-(1-Pipérazinyl)phénol
OR6840-100G OR6840-25G
APOSOR6840-100GEA 61.3 EUR
APOSOR6840-100G APOSOR6840-25G
1-(4-Hydroxyphényl)pipérazine 98%
1-(4-Hydroxyphényl)pipérazine
Formule: C₁₀H₁₄N₂O
Point de fusion: 218…224 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066156
Numéro CAS: 56621-48-8
EINECS: 260-289-6