Bromure de cyclohexyltriphénylphosphonium 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₂₄H₂₆BrP Point de fusion: 265…267 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00031667 Numéro CAS: 7333-51-9 |