Imprimer
Acide (4-hydroxy-3-nitrophényl)acétique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)acetic acid
OR6819-5G OR6819-10G
APOSOR6819-5GEA 87 EUR
APOSOR6819-5G APOSOR6819-10G
Acide (4-hydroxy-3-nitrophényl)acétique
Acide (4-hydroxy-3-nitrophényl)acétique
Formule: (C₆H₃(OH)(NO₂))CH₂COOH
Poids moléculaire: 197.15 g/mol
Point de fusion: 146…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007122
Numéro CAS: 10463-20-4