Imprimer
Acide benzo-1,3-dioxole-5-acétique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (1,3-Benzodioxol-5-yl)acetic acid
OR6817-100G OR6817-250G OR6817-25G
APOSOR6817-100GEA 0 EUR
APOSOR6817-100G APOSOR6817-250G APOSOR6817-25G
Acide benzo-1,3-dioxole-5-acétique 98%
Acide benzo-1,3-dioxole-5-acétique
Formule: C₉H₈O₄
Point de fusion: 125…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014576
Numéro CAS: 2861-28-1
EINECS: 220-679-9