Imprimer
Acide (3-méthoxyphényl)acétique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Methoxyphenylacetic acid
OR6816-25G OR6816-5G
APOSOR6816-25GEA 29 EUR
APOSOR6816-25G APOSOR6816-5G
Acide (3-méthoxyphényl)acétique 98%
Acide (3-méthoxyphényl)acétique
Formule: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
Poids moléculaire: 166.18 g/mol
Point d'ébullition: 305.95
Point de fusion: 70…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004334
Numéro CAS: 1798-09-0