Imprimer
2-Propylpentanoyle chlorure 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chlorure de 2-propylpentanoyle
OR6808-25G OR6808-5G
APOSOR6808-25GEA 331 EUR
APOSOR6808-25G APOSOR6808-5G
2-Propylpentanoyle chlorure 98%
2-Propylpentanoyle chlorure
Formule: C₈H₁₅ClO
Point d'ébullition: 68…70 °C/10mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051446
Numéro CAS: 2936-08-5
UN: 3265
ADR: 8,II