Imprimer
4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR6782-1G OR6782-250MG
APOSOR6782-1GEA 84.4 EUR
APOSOR6782-1G APOSOR6782-250MG
4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine
4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine
Formule: C₁₅H₁₀ClN₃
Point de fusion: 148…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191930
Numéro CAS: 128143-89-5