(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₃H₁₅ClN₂O Point de fusion: 254 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00137741 Numéro CAS: 52068-30-1 |