Imprimer
4-Biphenylmethyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR6777-1G OR6777-25G OR6777-5G
APOSOR6777-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6777-1G APOSOR6777-25G APOSOR6777-5G
4-Biphenylmethyl chloride
4-Biphenylmethyl chloride
Formule: C₁₃H₁₁Cl
Point de fusion: 71…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000917
Numéro CAS: 1667-11-4