Imprimer
4-(Piperidin-1-ylmethyl)benzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR6740-1G OR6740-250MG OR6740-5G
APOSOR6740-1GEA 219 EUR
APOSOR6740-1G APOSOR6740-250MG APOSOR6740-5G
4-(Piperidin-1-ylmethyl)benzaldehyde 95%
4-(Piperidin-1-ylmethyl)benzaldehyde
Formule: C₁₃H₁₇NO
Poids moléculaire: 203.29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07772862
Numéro CAS: 471929-86-9
UN: 2735
ADR: 8 III