Imprimer
trans-4-Hydroxy-L(-)-proline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR6733-100G OR6733-500G OR6733-25G
APOSOR6733-100GEA 21.9 EUR
APOSOR6733-100G APOSOR6733-500G APOSOR6733-25G
trans-4-Hydroxy-L(-)-proline
trans-4-Hydroxy-L(-)-proline
Formule: C₅H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064320
Numéro CAS: 51-35-4
EINECS: 200-091-9