Imprimer
(4-(Pyrrolidin-1-yl)phenyl)methanamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-(Pyrrolidin-1-yl)benzylamine
OR6730-1G OR6730-250MG OR6730-5G
APOSOR6730-1GEA 109 EUR
APOSOR6730-1G APOSOR6730-250MG APOSOR6730-5G
(4-(Pyrrolidin-1-yl)phenyl)methanamine 97%
(4-(Pyrrolidin-1-yl)phenyl)methanamine
Formule: C₁₁H₁₆N₂
Poids moléculaire: 176.2581 g/mol
Point de fusion: 47…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04971090
Numéro CAS: 114365-04-7
UN: 3259
ADR: 8 III